Key Documents
1.18306
Supelco
Sal de sodio del ácido heptano-1-sulfónico
for ion pair chromatography LiChropur
Sinónimos:
Sal de sodio del ácido heptano-1-sulfónico
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H15NaO3S
Número de CAS:
Peso molecular:
202.25
MDL number:
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
245-210-5
NACRES:
NB.21
Quality Level
assay
≥99% (acidimetric)
technique(s)
ion pair chromatography: suitable
transmittance
200 nm, ≥70%
220 nm, ≥90%
250 nm, ≥98%
(0.005 M; 1 cm in H2O)
pH
5.5-7.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
>300 °C
bulk density
391 kg/m3
storage temp.
15-25°C
InChI
1S/C7H16O3S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-11(8,9)10;/h2-7H2,1H3,(H,8,9,10);/q;+1/p-1
Inchi Key
REFMEZARFCPESH-UHFFFAOYSA-M
General description
La sal sódica del ácido heptano-1-sulfónico suele utilizarse como un reactivo de par iónico en cromatografía de líquidos en fase inversa (RPLC) para mejorar la separación y la retención delos analitos.
Application
La sal sódica del ácido heptano-1-sulfónico puede utilizarse como componente de fase móvil en métodos cromatográficos de líquidos de alto rendimiento para determinación de las vitaminas hidrosolubles.
Legal Information
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
Visite la Librería de documentos
Development and validation of eco-friendly liquid chromatographic and spectrophotometric methods for simultaneous determination of coformulated drugs: phenylephrine hydrochloride and prednisolone acetate
Mostafa NM, et al.
Journal of AOAC (Association of Official Analytical Chemists) International, 100(6), 1761-1770 (2017)