Key Documents
1.17103
Millipore
MAS-100 VF®
Portable battery operated microbial air sampler
Sinónimos:
sistemas de control microbiológico del aire, muestreador atmosférico portátil
About This Item
UNSPSC Code:
41103403
NACRES:
NA.74
material
aluminum hardware
agency
EN 17141
ISO 14698-1
USP 797
product line
MAS-100®
feature
portable ( )
packaging
pkg of 1 kit
manufacturer/tradename
MAS-100 VF®
technique(s)
active air sampling: suitable
H × diam.
179 mm × 109 mm
depth
148 mm , with handle
weight
1.92 kg (including perforated lid)
pore size
0.6 mm pore size
application(s)
air monitoring
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
compatibility
for use with 90 mm Petri dishes
storage temp.
no temp limit
General description
Los sistemas de control microbiológico del aire MAS-100 VF® son instrumentos de alto rendimiento, portátiles y que funcionan con batería, basados en el principio del muestreador de aire Andersen. Estos dispositivos compactos a la vez que sofisticados son la mejor elección para quienes necesitan la máxima calidad en el control microbiológico del aire. Se aspira una cantidad de aire a través de un cabezal de muestreo de 300 agujeros que impacta sobre la superficie de los medios de crecimiento en placas de Petri convencionales de 90 - 100 mm o en placas de contacto de 55 - 60 mm. Los microorganismos impactan sobre el agar y, después de un periodo de incubación apropiado, se cuentan las colonias. El sistema mide el aire de entrada y lo regula a un valor constante de 100 litros/minuto. Estos sistemas tienen la mayor precisión de flujo de aire, de ± 4,0%, en comparación con otros, en los cuales puede ser de hasta ± 10 %. El sensor de flujo integrado permite al usuario intercambiar libremente las rejillas perforadas sin que ello afecte a la precisión ni al calibrado de la unidad. El MAS-100 VF® funciona con una batería de ion de litio recargable que consta de un programa de carga inteligente para garantizar larga vida a la batería sin descargas sistemáticas.
Application
Los dispositivos de muestreo microbiológico del aire MAS-100 VF® son muy utilizados en las industrias farmacéuticas y de cuidado personal, así como en aplicaciones medioambientales y de alimentos sólidos y líquidos.
Components
Incluye documentos en la memoria USB, llave Allen (SW2), tapa perforada de 300 orificios, cubierta de plástico para el polvo, cargador de batería con cable USB, estuche portátil
Legal Information
MAS-100 is a registered trademark of MBV AG
MAS-100 VF is a registered trademark of MBV AG
also commonly purchased with this product
Referencia del producto
Descripción
Precios
related product
Referencia del producto
Descripción
Precios
Storage Class
Visite la Librería de documentos
Contenido relacionado
Detect microbial contamination gases in a few easy and automated steps. The MAS-100 Atmos® compressed gas sampler is simple and safe to use, and compliant with 21 CFR Part 11.
Detect microbial contamination gases in a few easy and automated steps. The MAS-100 Atmos® compressed gas sampler is simple and safe to use, and compliant with 21 CFR Part 11.
Detecte la contaminación microbiana de los gases en unos pocos pasos sencillos y automatizados. El muestreador de gases comprimidos MAS-100 Atmos® es sencillo y seguro de usar, y cumple con el título 21 CFR Parte 11.
Detect microbial contamination gases in a few easy and automated steps. The MAS-100 Atmos® compressed gas sampler is simple and safe to use, and compliant with 21 CFR Part 11.
Ver todo