1.13175
Spectromelt® A 1000
Li₂B₄O₇ + 0.07% LiBr, for X-ray fluorescence analysis
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.0% (acidimetric)
Formulario
solid
técnicas
XRF: suitable
pH
9.1 (100 g/L)
mp
900 °C ((ca.1652 °F))
solubilidad
50 g/L
densidad aparente
500 kg/m3
trazas de anión
phosphate (PO43-): ≤20 ppm
silicate (as SiO2): ≤150 ppm
sulfate (SO42-): ≤50 ppm
trazas de catión
Ag: ≤5 ppm
Al: ≤10 ppm
Ba: ≤5 ppm
Ca: ≤20 ppm
Cd: ≤5 ppm
Co: ≤5 ppm
Cr: ≤5 ppm
Cu: ≤5 ppm
Fe: ≤10 ppm
Ga: ≤5 ppm
K: ≤10 ppm
Mg: ≤5 ppm
Mn: ≤5 ppm
Na: ≤20 ppm
Ni: ≤5 ppm
Pb: ≤5 ppm
Sr: ≤5 ppm
Zn: ≤5 ppm
temp. de almacenamiento
2-30°C
Nota de análisis
Phosphate (PO₄): ≤ 20 ppm
Silicate (SiO₂): ≤ 150 ppm
Sulfate (SO₄): ≤ 50 ppm
Ag (Silver): ≤ 5 ppm
Al (Aluminium): ≤ 10 ppm
Ba (Barium): ≤ 5 ppm
Ca (Calcium): ≤ 20 ppm
Cd (Cadmium): ≤ 5 ppm
Co (Cobalt): ≤ 5 ppm
Cr (Chromium): ≤ 5 ppm
Cu (Copper): ≤ 5 ppm
Fe (Iron): ≤ 10 ppm
Ga (Gallium): ≤ 5 ppm
K (Potassium): ≤ 10 ppm
Mg (Magnesium): ≤ 5 ppm
Mn (Manganese): ≤ 5 ppm
Na (Sodium): ≤ 20 ppm
Ni (Nickel): ≤ 5 ppm
Pb (Lead): ≤ 5 ppm
Sr (Strontium): ≤ 5 ppm
Zn (Zinc): ≤ 5 ppm
Loss on ignition (800 °C): ≤ 1.0 %
Bulk density: about 60
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable