1.12177
Germanium(IV) oxide
99+
Sinónimos:
Germanium(IV) oxide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
GeO2
Número de CAS:
Peso molecular:
104.64
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352303
Número índice de la CE:
215-180-8
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Nivel de calidad
Formulario
solid
potencia
1250 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
1115 °C
solubilidad
4.5 g/L
densidad
4.23 g/cm3 at 25 °C
densidad aparente
1430 kg/m3
temp. de almacenamiento
no temp limit
cadena SMILES
[Ge](=O)=O
InChI
1S/GeO2/c2-1-3
Clave InChI
YBMRDBCBODYGJE-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Identity (ICP-OES): passes test
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable