Key Documents
1.11931
Millipore
Casein Peptone
Enzymatic digest of casein from bovine milk, suitable for biotechnology and microbiology
Sinónimos:
Peptona de caseína (Triptona), Peptona de la caseína. Triptona
About This Item
Número de CAS:
UNSPSC Code:
41106212
EC Index Number:
293-428-4
NACRES:
NA.74
product name
Peptona de caseína (Triptona), for biotechnology Fermtech®
biological source
bovine milk
Quality Level
assay
12-14% amino-nitrogen basis (purity)
form
powder
manufacturer/tradename
Fermtech®
pH
6.7-7.7
solubility
800 g/L
bulk density
490 kg/m3
application(s)
microbiology
storage temp.
15-25°C
General description
La peptona de la caseína (triptona) es un producto de la digestión pancreática de la caseína, utilizada como fuente de nitrógeno, vitaminas y minerales en los medios de cultivo. Respalda el crecimiento de microorganismos exigentes y no exigentes. También puede utilizarse para la producción de indol debido a su elevada concentración de triptófano. Se utiliza como aditivo para los medios nutritivos en la producción de toxinas, vacunas, enzimas y otros productos biológicos.
Application
La peptona de la caseína (triptona) se utiliza para detectar bacterias en productos lácteos, bebidas y aguas residuales, y en medios de prueba de antibióticos.
Analysis Note
Aspecto: Polvo fino de color ligeramente amarillo a amarillo parduzco claro.
Identidad: pasa la prueba
Nitrógeno total (N) (Kjeldahl): 12,0- 14,0 %
Nitrógeno amínico (como N): 3,0 - 5,0 %
Valor de pH (5 %; agua): 6,7- 7,7
Cenizas sulfatadas (800 °C): ≤ 15 %
Pérdida por desecación (105 °C): ≤ 6 %
Legal Information
FERMTECH is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c