Documentos clave
1.11608
Sigma-Aldrich
Ethidium bromide
(1% solution in water) for electrophoresis
About This Item
Código UNSPSC:
41105305
NACRES:
NA.51
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Formulario
liquid
pH
4.4 (20 °C in H2O)
densidad
1.00 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
Aplicación
Ethidium bromide has been used to stain polyacrylamide gels for small-scale transcription reactions. It has also been used for the quantification of DNA.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Ethidium bromide is a red fluorescent dye that reacts with the DNA of membrane-damaged cells by intercalating. It is used for visualizing DNA in gels. Ethidium bromide is carcinogenic with moderate toxicity.
Características y beneficios
Robust and easy to use
Nota de análisis
Identity (UV/VIS-Spectrum): passes test
Absorption maximum (water): 478 - 482 nm
Spec. Absorptivity A 1%/1cm (λmax; 0.004 %; water): 140 - 160
Suitability for electrophoresis: passes test
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Muta. 2
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable