1.10164
Hydrochloric acid 6 mol/L
EMPROVE® EXPERT
Fabricación farmacéutica
About This Item
Productos recomendados
Agency
CIP (cleaning in place)
Nivel de calidad
Línea del producto
EMPROVE® EXPERT
Formulario
liquid
concentración
≤0.0001% Cl- (Free Chlroine)
≤0.0001% Pb (Heavy metals)
≤0.00015% As (Arsenic)
≤0.0005% sulfate
5.7-6.3 mmol/L HCl
residuo de evap.
≤0.01
pH
<1 (20 °C in H2O)
densidad
1.1 g/cm3 at 20 °C
aplicaciones
life science and biopharma (Biopharmaceutical Manufacturing)
temp. de almacenamiento
2-25°C
Aplicación
Información legal
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
¿Qué es el programa Emprove®?
El programa Emprove® es un sistema que proporciona documentación completa y exhaustiva de nuestros filtros y componentes de un solo uso, materias primas farmacéuticas y materiales de partida.
Gratuito, iniciar sesión para descargar
Gratuito, iniciar sesión para descargar
Gratuito, iniciar sesión para descargar
Disponible mediante suscripción o mediante pago de una tarifa.
Disponible mediante suscripción o mediante pago de una tarifa.
Disponible mediante suscripción o mediante pago de una tarifa.