1.09949
Magnesium standard
1000 mg Mg, (MgCl₂ in 6% HCl) Titrisol®
Sinónimos:
Magnesium Reference Standard for ICP/AAS
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Línea del producto
Titrisol®
Formulario
concentrate
concentración
1000 mg Mg in 6% HCl
técnicas
AAS: suitable
ICP: suitable
pH
<1 (20 °C in H2O)
densidad
1.09 g/cm3 at 20 °C
aplicaciones
industrial qc
pharmaceutical
Formato
single component solution
temp. de almacenamiento
15-25°C
Categorías relacionadas
Características y beneficios
Nota de análisis
Determination method: Complexometric titration.
(traceable to NIST - SRM 682)
Accuracy of the method: +/- 2 mg
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Met. Corr. 1
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable