1.09433
Disolución tampón
(citric acid/sodium hydroxide/hydrogen chloride), traceable to SRM from NIST and PTB pH 2.00 (20°C) Certipur®
Sinónimos:
Disolución tampón a pH 2,00 (20°C) (ácido cítrico/hidróxido sódico/cloruro de hidrógeno)
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
Nivel de calidad
Línea del producto
Certipur®
pH
2.0 (20 °C in H2O)
densidad
1.00 g/cm3 at 20 °C
aplicaciones
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
Formato
mixture
temp. de almacenamiento
15-25°C
Descripción general
Visite los certificados ISO y las autoevaluaciones de calidad del sitio para acceder a los certificados de acreditación vigentes.
Descargue su certificado en http://www.sigma-aldrich.com para ver los valores certificados, entre ellos la incertidumbre y la fecha de caducidad.
Aplicación
Características y beneficios
- Medidos y cualificados en un laboratorio acreditado por la ISO/IEC 17025 y la ISO 17034
- Compatibles con los SRM del NIST y los patrones de referencia certificados primarios de PTB
- Disolución lista para usar disponible en una botella precintada y un innovador envase Titripac® para conseguir un impacto medioambiental positivo debido la reducción de la generación de residuos
- Larga duración con una vida útil de 3 años
- Acompañada de un certificado de análisis (CoA) detallado y específico de lote para una auditoría eficaz
Información legal
Opcional
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable