1.09036
IC multi-element standard VI
NH₄= 10 mg/l, K = 50 mg/l, Na = 100 mg/l, Ca = 100 mg/l, Mg = 100 mg/l in 0,01 mol/l HNO₃ Certipur®
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Productos recomendados
Nivel de calidad
técnicas
ion chromatography: suitable
pH
2.1 (20 °C in H2O)
densidad
1.00 g/cm3 at 20 °C
aplicaciones
environmental
food and beverages
Formato
multi-component solution
temp. de almacenamiento
15-25°C
Categorías relacionadas
Ligadura / enlace
Visit the IC Portal to learn more
Información legal
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable