Documentos clave
1.08216
SAFC
Trehalose
About This Item
UNSPSC Code:
12352201
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Quality Level
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c