1.08180
2-Thiobarbituric acid
reagent for sorbic acid
Sinónimos:
2-Thiobarbituric acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4H4N2O2S
Número de CAS:
Peso molecular:
144.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352115
Número índice de la CE:
207-985-8
NACRES:
NB.21
Productos recomendados
Nivel de calidad
potencia
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
1.7-1.9 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
235 °C
densidad aparente
210 kg/m3
temp. de almacenamiento
15-25°C
InChI
1S/C4H4N2O2S/c7-2-1-3(8)6-4(9)5-2/h1H2,(H2,5,6,7,8,9)
Clave InChI
RVBUGGBMJDPOST-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Nota de análisis
Assay (acidimetric; calculated on dried substance): ≥ 99
Identity (IR-spectrum): passes test
pH-value (1 %; water): 1.7 - 1.9
Loss on drying (20 mbar, 60 °C): ≤ 1
Suitability as reagent (for sorbic acid): passes test
Identity (IR-spectrum): passes test
pH-value (1 %; water): 1.7 - 1.9
Loss on drying (20 mbar, 60 °C): ≤ 1
Suitability as reagent (for sorbic acid): passes test
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable