1.02242
Casein acc. to HAMMARSTEN
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.21
Formulario
solid
solubilidad
20.1 g/L (experimental)
temp. de almacenamiento
20-25°C
Ligadura / enlace
CX0525
Nota de análisis
Assay (ex N, calc. on dried substance):≥ 95 %
Free acid (as lactic acid):≤ 0.1 %
In water soluble matters:≤ 0.2 %
Fats:≤ 0.1 %
Sulfated ash (800 °C):≤ 1.5 %
Loss on Drying (105 °C):≤ 6 %
Microbiological test:passes test
Lactose (HPLC):≤ 0.5 %
Glucose (HPLC):≤ 0.5 %
Free acid (as lactic acid):≤ 0.1 %
In water soluble matters:≤ 0.2 %
Fats:≤ 0.1 %
Sulfated ash (800 °C):≤ 1.5 %
Loss on Drying (105 °C):≤ 6 %
Microbiological test:passes test
Lactose (HPLC):≤ 0.5 %
Glucose (HPLC):≤ 0.5 %
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1