Merck
1.01885
SAFC
Cellvento® CHO-200
Chemically defined cell culture medium
Fabricación farmacéutica
About This Item
UNSPSC Code:
41106213
Quality Level
description
shipped with cooling packs
product line
Cellvento®
form
dry powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable (suspension)
storage temp.
2-8°C
General description
El medio de cultivo celular ® químicamente definido CHO-200 Cellvento ha sido especialmente desarrollado para el crecimiento de células de ovario de hámster chino (CHO) y la expresión de anticuerpos monoclonales y proteínas recombinantes en cultivo en suspensión. La formulación no es de origen animal, está químicamente definida y no contiene hidrolizados ni componentes de composición desconocida. El medio Cellvento® CHO-200 ha sido formulado sin L-glutamina, hipoxantina y timidina para mantener la flexibilidad en las aplicaciones. Está disponible en forma de polvo seco o como medio listo para usar para adaptarse a diferentes configuraciones experimentales.
Features and Benefits
El medio Cellvento® CHO-200 y sus nutrientes se ha diseñado para utilizar en el sistema de expresión CHO-S GS en cultivo en suspensión celular, pero puede ser adecuado para otras líneas celulares CHO-S.
  • El medio Cellvento® CHO-200 debe utilizarse para la adaptación celular y la generación de bancos celulares.
  • El medio Cellvento® CHO-200 es adecuado para Utilizarse en la expansión del tren de semillas.
  • Los productos Cellvento® permiten flexibilidad en la optimización de suplementos alimenticios de procesos de cultivo semicontinuo.
Este producto está destinado a la investigación o la fabricación pero no para uso humano ni terapéutico.
Quantity
Formulado para contener 115,8 gramos de polvo por litro de medio.
Legal Information
CELLVENTO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
Visite la Librería de documentos
Contenido relacionado
This page summarizes key considerations related to regulatory expectations for biomanufacturing including chemicals and polymeric materials. For chemicals, topics include nitrosamines and elemental impurities, and for polymeric materials such as filters and single-use assemblies, the focus is qualification and extractable and leachable testing.
This page summarizes key considerations related to regulatory expectations for biomanufacturing including chemicals and polymeric materials. For chemicals, topics include nitrosamines and elemental impurities, and for polymeric materials such as filters and single-use assemblies, the focus is qualification and extractable and leachable testing.
This page summarizes key considerations related to regulatory expectations for biomanufacturing including chemicals and polymeric materials. For chemicals, topics include nitrosamines and elemental impurities, and for polymeric materials such as filters and single-use assemblies, the focus is qualification and extractable and leachable testing.
This page summarizes key considerations related to regulatory expectations for biomanufacturing including chemicals and polymeric materials. For chemicals, topics include nitrosamines and elemental impurities, and for polymeric materials such as filters and single-use assemblies, the focus is qualification and extractable and leachable testing.