Documentos clave
1.01125
Supelco
Ammonium bromide
for analysis EMSURE® ACS
Sinónimos:
Ammonium bromide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
H4BrN
Número de CAS:
Peso molecular:
97.94
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352301
Número índice de la CE:
235-183-8
NACRES:
NA.21
Ensayo:
≥99.5% (silver nitrate titration)
grado:
ACS reagent
Formulario:
solid (deliquescent)
solubilidad:
970 g/L
grado
ACS reagent
Nivel de calidad
presión de vapor
<1 hPa ( 25 °C)
Línea del producto
EMSURE®
Ensayo
≥99.5% (silver nitrate titration)
Formulario
solid (deliquescent)
potencia
2714 mg/kg LD50, oral (Rat)
impurezas
≤0.005% Insoluble matter
≤5 ppm heavy metals (ACS)
residuo de ign.
≤0.01%
pH
6.6 (10 g/L in H2O)
mp
>370 °C (closed capillary tube)
solubilidad
970 g/L
densidad
2.46 g/cm3
densidad aparente
1100 kg/m3
trazas de anión
bromate (BrO3-): ≤0.002%
chloride (Cl-): ≤0.2%
iodide (I-): passes test
sulfate (SO42-): ≤0.005%
trazas de catión
As: ≤0.0002%
Ba: ≤0.002%
Ca: ≤0.01%
Cu: ≤0.0003%
Fe: ≤5 ppm
Mg: ≤0.002%
≤5 ppm
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[Br-].N.[H+]
InChI
1S/BrH.H3N/h1H;1H3
Clave InChI
SWLVFNYSXGMGBS-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Nota de análisis
Assay (argentometric): ≥ 99.5 %
Insoluble matter: ≤ 0.005 %
pH-value (5 %; water): 4.5 - 6.0
Bromate (BrO₃): ≤ 0.002 %
Chloride (Cl): ≤ 0.2 %
Iodide (I): passes test
Sulfate (SO₄): ≤ 0.005 %
Heavy metals (ACS): ≤ 5 ppm
As (Arsenic): ≤ 0.0002 %
Ba (Barium): ≤ 0.002 %
Ca (Calcium): ≤ 0.01 %
Cu (Copper): ≤ 0.0003 %
Fe (Iron): ≤ 5 ppm
Mg (Magnesium): ≤ 0.002 %
Residue on ignition: ≤ 0.01 %
Conform to ACS
Información legal
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation markHealth hazard
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Lact. - Repr. 1B - STOT RE 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Nervous system
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable