07-1364
Anti-ECT2 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinónimos:
epithelial cell transforming sequence 2 oncogene, Epithelial cell-transforming sequence 2 oncogene, protein ECT2
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reactividad de especies
pig, human
reactividad de especies (predicha por homología)
porcine (based on 100% sequence homology), rabbit (based on 100% sequence homology), monkey (based on 100% sequence homology), opossum (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology)
técnicas
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ECT2(1894)
Descripción general
Especificidad
C-terminus.
Inmunógeno
Aplicación
Signaling
G-proteins
Immunocytochemistry Analysis: A previous lot was used by an independent laboratory on Heya8 cells. (Der Channing, University of North Carolina at Chapel Hill, NC, [email protected])
Calidad
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected ECT2 on 10 µg of A549 cell lysate.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
A549 cell lysate
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable