Documentos clave
06-756
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-Frizzled 5
Upstate®, from rabbit
Sinónimos:
Fz5, Fzd5
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
rat, human, mouse
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... FZD5(7855)
General description
La familia Wnt consiste en ligandos implicados en la determinación del destino celular, la organogénesis y la oncogénesis. Se cree que la señal Wnt se transduce secuencialmente a través de un homólogo de la familia frizzled de receptores de GSK-3 ((disheveled), la β y γ- catenina y finalmente a miembros de la familia Tcf/Lef-1 de factores de transcripción HMG-box. Se cree que Frizzled 5 actúa como el receptor del ligando Wnt5a.
Specificity
Frizzled 5 (también conocido como FZ5 o Fzd5)
Immunogen
Epítopo: C-terminal
Péptido sintético conjugado con KLH derivado de los aminoácidos 564-585 de la Frizzled humana 5 (CTGRTPPGPAATYHKQVSLSHV).
Application
Categoría de investigación
Comunicación molecular
El anticuerpo anti-Frizzled 5 es un anticuerpo contra Frizzled 55 para utilizar en WB.
Subcategoría de investigación
Comunicación molecular
Señalización con GPCR, AMPc/GMPc y calcio
Quality
Evaluada habitualmente por inmunotransferencia en lisados de células de hígado de ratón, C2C12, Jurkat o HUVEC
Target description
Frizzled 5 (62 kDa)
Physical form
Anticuerpo purificado en PBS con azida sódica al 0,05 % y 30% de glicerol
Cromatografía en proteína A
Presentación: Purificada
Storage and Stability
Estable durante 1 año a -20°C desde la fecha de recepción.
Recomendaciones de manipulación: Tras su recepción, y antes de quitar la tapa, centrifugue el vial y mezcle suavemente la disolución. Distribúyalo en alícuotas en tubos de microcentrífuga y guárdelo a -20°C. Evite ciclos repetidos de congelación y descongelación que pueden dañar la IgG y afectar al rendimiento del producto.
Analysis Note
Control
Lisados de hígado de ratón, C2C12, Jurkat y HUVEC
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 1
Visite la Librería de documentos
Wnt/beta-catenin signaling pathway as a novel cancer drug target.
Luu, Hue H, et al.
Current Cancer Drug Targets, 4, 653-671 (2004)
X He et al.
Science (New York, N.Y.), 275(5306), 1652-1654 (1997-03-14)
In Xenopus laevis embryos, the Wingless/Wnt-1 subclass of Wnt molecules induces axis duplication, whereas the Wnt-5A subclass does not. This difference could be explained by distinct signal transduction pathways or by a lack of one or more Wnt-5A receptors during
Norrin and frizzled; a new vein for the eye.
Niehrs, Christof
Developmental Cell, 6, 453-454 (2004)
A Bafico et al.
The Journal of biological chemistry, 274(23), 16180-16187 (1999-05-29)
Frizzled related proteins (FRPs) comprise a family of secreted molecules that contain an N-terminal cysteine-rich domain (CRD) highly similar to the CRDs of the frizzled family of membrane-anchored Wnt receptors. FRPs have been shown to interact with Wnt proteins and
Y Wang et al.
The Journal of biological chemistry, 271(8), 4468-4476 (1996-02-23)
In Drosophila melanogaster, the frizzled gene plays an essential role in the development of tissue polarity as assessed by the orientation of cuticular structures. Through a combination of random cDNA sequencing, degenerate polymerase chain reaction amplification, and low stringency hybridization