06-598
Anticuerpo anti-acetil-histona H4
1 mg/mL, Upstate®
Sinónimos:
H4 histone family, member A, histone 1, H4a, histone cluster 1, H4a
About This Item
Productos recomendados
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
Tetrahymena sp., human
manufacturer/tradename
Upstate®
concentration
1 mg/mL
technique(s)
ChIP: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
acetylation (Lys5,Lys8,Lys 12,Lys16)
Gene Information
human ... H4C1(8359)
General description
Specificity
Experimenta reacción cruzada con la histona H2B acetilada de Tetrahymena y débilmente con la histona H2B acetilada de las células HeLa. Puede experimentar reacción cruzada con otras proteínas acetiladas.
Immunogen
Application
Epigenética y función nuclear
5 μg de un lote anterior causó inmunoprecipitación de la histona H4 acetilada de 500 μg de proteínas extraídas con ácido de células HeLa tratadas con butirato sódico 5 mM durante 24 horas.
Inmunocitoquímica:
5-10 μg/ml de un lote anterior produjeron inmunotinción nuclear positiva en células A431 humanas tratadas con butirato de sodio y fijadas con paraformaldehído al 1 % helado en PBS.
Inmunoprecipitación de la cromatina:
Un laboratorio independiente ha comunicado que este anticuerpo provoca la inmunoprecipitación de la histona H4 acetilada de la cromatina.
Histonas
Quality
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia (WB):
0,5 a 2 μg/ml de este lote detectaron la histona H4 acetilada en proteínas extraídas con ácido de células HeLa tratadas con butirato de sodio 5 mM. Un lote anterior detectó la histona H4 acetilada en Tetrahymena macronuclei. Se utilizó el butirato de sodio, un inhibidor de las desacetilasas, para mejorar la detección de la histona H4 acetilada.
Target description
Physical form
Storage and Stability
Recomendaciones de manipulación:
Tras su recepción, y antes de quitar la tapa, centrifugue el vial y mezcle suavemente la disolución. Distribúyalo en alícuotas en tubos de microcentrífuga y guárdelo a -20°C.
Evite ciclos repetidos de congelación y descongelación que pueden dañar la IgG y afectar al rendimiento del producto.
Analysis Note
Extractos de células NIH/3T3 tratadas con TSA, A431, L929 (ratón) y C6 (rata), carcinoma de mama humano.
Legal Information
Disclaimer
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c