Key Documents
06-1036
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-March5
serum, from rabbit
Sinónimos:
membrane-associated ring finger (C3HC4) 5, Membrane-associated RING finger protein 5, RING finger protein 153, E3 ubiquitin-protein ligase MARCH5, Mitochondrial ubiquitin ligase, Membrane-associated RING-CH protein V
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human
species reactivity (predicted by homology)
mouse (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology)
technique(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... MARCHF5(54708)
General description
La proteína RING-CH asociada a la membrana 5 (March5), también conocida como NKP66, se cree que es una ubiquitina ligasa mitocondrial localizada en la membrana mitocondrial. La March5 tiene un motivo homeodominio plant (PHD) que es esencial para la acción de la E3 ubiquitina ligasa. Se cree también que la March 5 tiene cuatro dominios transmembrana. La March5 se ha asociado con la fisión y la división mitocondriales. También parece que la March5 tiene un papel defensivo contra la disfunción mitocondrial al interactuar con la superóxido dismutasa mutante 1 (mSOD1) y evitar que cause daño. El daño causado por la mSOD1 se ha relacionado con el inicio y la progresión de la esclerosis lateral amiotrófica.
Immunogen
Péptido lineal conjugado con KLH que corresponde a la March5 humana.
.
Application
Análisis de inmunocitoquímica: un laboratorio independiente utilizó un lote representativo de este anticuerpo en IC. (Korfali, N., et al. (2010). Mol Cell Proteomics. 9:2571-2585.)
Categoría de investigación
Epigenética y función nuclear
El anticuerpo anti-March5 es un anticuerpo policlonal de conejo para la detección de March5, también conocida como proteína 5 de dedo RING asociada la membrana y ha sido validada en WB, ICC.
Subcategoría de investigación
Ubiquitina y metabolismo de la ubiquitina
Quality
Evaluada mediante inmunotransferencia Western en lisado de células HL-60.
Análisis mediante inmunotransferencia Western (Western blot): una dilución 1:2 000 de este anticuerpo detectó la March5 en 10 µg de lisado de células HL-60.
Target description
~52 kDa observados
Physical form
Sin purificar
Suero policlonal de conejo que contiene azida sódica al 0,05%.
Storage and Stability
Estable durante 1 año a -20°C desde la fecha de recepción.
Recomendaciones de manipulación: Tras su recepción, y antes de quitar la tapa, centrifugue el vial y mezcle suavemente la disolución. Distribúyalo en alícuotas en tubos de microcentrífuga y guárdelo a -20°C. Evite ciclos repetidos de congelación y descongelación que pueden dañar la IgG y afectar al rendimiento del producto.
Analysis Note
Control
Lisado de células HL-60
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 1
Visite la Librería de documentos
The leukocyte nuclear envelope proteome varies with cell activation and contains novel transmembrane proteins that affect genome architecture.
Korfali, N; Wilkie, GS; Swanson, SK; Srsen, V; Batrakou, DG; Fairley, EA; Malik et al.
Molecular and Cellular Proteomics null
Manuel D Haschka et al.
Cell death and differentiation, 27(8), 2297-2312 (2020-02-06)
Cells experiencing delays in mitotic progression are prone to undergo apoptosis unless they can exit mitosis before proapoptotic factors reach a critical threshold. Microtubule targeting agents (MTAs) arrest cells in mitosis and induce apoptotic cell death engaging the BCL2 network.
Seiji Arai et al.
eLife, 9 (2020-06-03)
MCL1 has critical antiapoptotic functions and its levels are tightly regulated by ubiquitylation and degradation, but mechanisms that drive this degradation, particularly in solid tumors, remain to be established. We show here in prostate cancer cells that increased NOXA, mediated
Esmee Vringer et al.
The EMBO journal, 43(6), 904-930 (2024-02-10)
Mitochondrial outer membrane permeabilisation (MOMP) is often essential for apoptosis, by enabling cytochrome c release that leads to caspase activation and rapid cell death. Recently, MOMP has been shown to be inherently pro-inflammatory with emerging cellular roles, including its ability
Alban Ordureau et al.
Molecular cell, 77(5), 1124-1142 (2020-03-07)
The ubiquitin ligase Parkin, protein kinase PINK1, USP30 deubiquitylase, and p97 segregase function together to regulate turnover of damaged mitochondria via mitophagy, but our mechanistic understanding in neurons is limited. Here, we combine induced neurons (iNeurons) derived from embryonic stem