Key Documents
05-802R
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-fosfo-Akt (Thr308), clon 50-1C-25, monoclonal de conejo
clone NL50, Upstate®, from rabbit
Sinónimos:
Protein kinase B, RAC-alpha serine/threonine-protein kinase, murine thymoma viral (v-akt) oncogene homolog-1, rac protein kinase alpha, v-akt murine thymoma viral oncogene homolog 1
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
NL50, monoclonal
species reactivity
human, bovine, mouse, rabbit, chicken
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
phosphorylation (pThr308)
Gene Information
bovine ... Akt1(280991)
human ... AKT1(207)
General description
Akt/PKB es una cinasa Ser/Thr y un importante efector conocido de la vía de la cinasa PI3. Participa en múltiples vías de transmisión de señales relacionadas con muchos procesos biológicos, como el metabolismo, la apoptosis, el control del ciclo celular, la angiogénesis, la diferenciación, el crecimiento y la proliferación celulares. En mamíferos, existen tres isoformas de Akt (Akt1/PKCα, Akt2/PKBβy Akt3/PKBγ). Presentan un alto grado de homología, pero difieren ligeramente en la localización de sus sitios de fosforilación reguladora. La Akt1 es la isoforma predominante que se encuentra en la mayoría de los tejidos y se cree que tiene un papel dominante en el crecimiento, la supervivencia, el desarrollo embrionario y la diferenciación de los adipocitos. La Akt2 se correlaciona con la regulación de la homeostasis de la glucosa y es la isoforma predominante expresada en los tejidos que responden a la insulina. La Akt3 es abundante en el tejido cerebral. Cada isoforma de Akt está compuesta por tres regiones funcionalmente distintas: un dominio N-terminal de homología a pleckstrina (PH) que proporciona un módulo de unión a lípidos, un dominio catalítico central que contiene la Thr308 y un motivo hidrófobo C-terminal que contiene la Ser473. La activación de AKT depende de un mecanismo regulador doble que requiere tanto su translocación por la membrana plasmática como su doble fosforilación en Thr308 y Ser473 por la PDK1 y el complejo TORC2, respectivamente.
Specificity
Detecta la Akt sólo cuando está fosforilada en la Thr308.
Immunogen
Péptido sintético conjugado con KLH que contiene la secuencia Thr308 y aminoácidos circundantes de la Akt1 humana, de ratones, de ratas, bovina y de pollos.
Application
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia (WB):
Este lote detecta la Akt cuando está fosforilada en la Thr308 a una dilución de 1:1 000 en lisados NIH/3T3 tratados con PDGF mediante SDS-PAGE y transferidos a PVDF (Immobilon-P).
Categoría de investigación
Comunicación molecular
Detección de la fosfo-Akt (Thr308) con este anticuerpo anti-fosfo-Akt (Thr308), clon 50-1C-25, validado para utilizar en WB, IF, IC, ELISA.
Subcategoría de investigación
Señalización PI3K, Akt y mTOR
Quality
Este lote detecta la Akt cuando está fosforilada en la Thr308 a una dilución de 1:1 000 en lisados NIH/3T3 tratados con PDGF mediante SDS-PAGE y transferidos a PVDF (Immobilon-P).
Target description
60 kDa
Linkage
Sustituye a: 05-802
Physical form
Presentación: Purificada
Proteína A purificada
Sobrenadante monoclonal de conejo recombinante purificado con proteína A en Tris-glicina 0,1 M (pH7,4) NaCl 150 mM y NaN3 al 0,05 % con glicerol al 40 %.
Storage and Stability
Estable durante 1 año a -20°C desde la fecha de recepción.
Recomendaciones de manipulación: Tras su recepción, y antes de quitar la tapa, centrifugue el vial y mezcle suavemente la disolución. Evite ciclos repetidos de congelación y descongelación que pueden dañar la IgG y afectar al rendimiento del producto.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Scott Ackler et al.
Oncogene, 21(2), 198-206 (2002-01-23)
AKT1/protein kinase Balpha is a protein-serine/threonine kinase that regulates multiple targets involved in cell survival and cell cycle progression in a variety of cell types including breast cancer cells. To explore the role of Akt1 in mammary gland function and
Anabel Martínez Báez et al.
Current issues in molecular biology, 45(3), 2296-2308 (2023-03-29)
Insulin signaling plays an important role in the development and progression of cancer since it is involved in proliferation and migration processes. It has been shown that the A isoform of the insulin receptor (IR-A) is often overexpressed, and its
Jun Fu et al.
International journal of molecular medicine, 42(3), 1473-1483 (2018-05-31)
The purpose of the present study was to analyze the association between paeonol and the known genes related to gastric cancer (GC) using bioinformatics methods, and to investigate the role of paeonol in the potential impact on the nuclear factor‑κB
D R Alessi et al.
The EMBO journal, 15(23), 6541-6551 (1996-12-02)
Insulin activated endogenous protein kinase B alpha (also known as RAC/Akt kinase) activity 12-fold in L6 myotubes, while after transfection into 293 cells PKBalpha was activated 20- and 50-fold in response to insulin and IGF-1 respectively. In both cells, the
S R James et al.
The Biochemical journal, 315 ( Pt 3), 709-713 (1996-05-01)
Recent evidence has suggested that activation of phosphoinositide 3-kinase (PI 3-kinase) is required for the activation of Akt-1 by growth factors and insulin. Here we demonstrate by two independent methods that Akt-1 from L6 myotubes binds to PtdIns(3,4,5)P3, PtdIns(3,4)P2 and