Documentos clave
05-354
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-cadena α de la clusterina (humana), clon 41D.
clone 41D, Upstate®, from mouse
Sinónimos:
Apolipoprotein J, Complement cytolysis inhibitor, Complement-associated protein SP-40,40, Ku70-binding protein 1, Testosterone-repressed prostate message 2, aging-associated protein 4, clusterin, complement lysis inhibitor, complement-associated protein
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
41D, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CLU(1191)
General description
La clusterina también se conoce como apolipoproteína J, inhibidor de la lisis del complemento, gp80, glucoproteína III, SGP-2, SP 40-40, TRPM2 Y T64. Es una proteína multifuncional ubicua de 80 kD compuesta por dos subunidades, alfa y beta, ligadas por puentes disulfuro y capaz de interaccionar con una amplia gama de moléculas. Interviene en numerosos procesos biológicos, como la maduración de los espermatozoides, el transporte de lípidos, la regulación de la cascada del complemento, el reciclaje de las membranas, la muerte celular, la regulación inmunitaria, la adhesión celular y la transformación morfológica. En la enfermedad, es una proteína asociada al amiloide que se encuentra junto con los depósitos fibrilares en trastornos amiloides sistémicos y localizados. En la enfermedad de Alzheimer, la clusterina está presente en las placas de amiloide y los depósitos cerebrovasculares. En los cánceres de mama, se observó que la expresión de la clusterina tiene relación con el tamaño del tumor. La clusterina también está implicada en los cánceres de endometrio, el infarto de miocardio, las enfermedades renales y la aterosclerosis.
Specificity
Este anticuerpo reconoce la cadena α de la clusterina humana, Pm 40 kDa y la proteína precursora.
Immunogen
Clusterina nativa purificada de suero humano. Clon 41D.
Application
Categoría de investigación
Apoptosis y cáncer
Neurociencia
El anticuerpo anti-cadena α de la clusterina (humana), clon 41D, es un anticuerpo contra la cadena α de la clusterina (humana) para utilizar en IC, IH, IH(P) y WB.
Inmunohistoquímica:
lotes anteriores de este anticuerpo a 5 µg/ml detectaron la clusterina en cortes de cerebro humano incluido en parafina.
Subcategoría de investigación
Apoptosis - Adicional
Enfermedades neurodegenerativas
Quality
Evaluada habitualmente en lisados RIPA de células HeLa o lisados de células MCF-7.
Análisis de Western Blot:
0.5-2 µg/ml de un lote anterior detectaron cadena α de la clusterina humana en lisados RIPA de células HeLa; lotes anteriores detectaron la proteína en suero humano y en lisados de células MCF-7
Target description
40 kDa
Physical form
IgG1κ monoclonal de ratón purificada en tampón que contiene Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 0,15 mM con azida sódica al 0,05 %. Congelado a -20°C.
Presentación: Purificada
Proteína G purificada
Storage and Stability
Estable durante 1 año a -20°C desde la fecha de recepción.
Recomendaciones de manipulación:
Tras su recepción, y antes de quitar la tapa, centrifugue el vial y mezcle suavemente la disolución. Distribúyalo en alícuotas en tubos de microcentrífuga y guárdelo a -20°C. Evite ciclos repetidos de congelación y descongelación que pueden dañar la IgG y afectar al rendimiento del producto.
Analysis Note
Control
Lisado de células HeLa.
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Optional
Referencia del producto
Descripción
Precios
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Jason T Lewis et al.
American journal of clinical pathology, 120(1), 56-61 (2003-07-18)
We report a case of an inflammatory pseudotumor (IPT) of the spleen occurring in an 81-year-old woman with a history of a monoclonal gammopathy of undetermined significance. Eighteen-month follow-up after splenectomy demonstrated no tumor recurrence or progression of underlying plasma
M Scaltriti et al.
British journal of cancer, 91(10), 1842-1850 (2004-10-21)
Expression of the castration-induced clusterin protein is incompatible with the survival of human prostate cancer cells in tissues and in cell culture. To investigate the fate of human prostate epithelial cells, when engineered to maintain expression of clusterin protein, we
C J Narvaez et al.
Endocrinology, 137(2), 400-409 (1996-02-01)
1,25-Dihydroxyvitamin D3 [1,25-(OH)2D3], the active metabolite of vitamin D3, is a potent inhibitor of breast cancer cell growth both in vivo and in vitro. We have previously demonstrated that 1,25-(OH)2D3 induces morphology (pyknotic nuclei, chromatin and cytoplasmic condensation, and nuclear
Involvement of clusterin in 15-deoxy-delta12,14-prostaglandin J2-induced vascular smooth muscle cell differentiation.
Yoshikazu Miwa, Fumi Takahashi-Yanaga, Sachio Morimoto, Toshiyuki Sasaguri
Biochemical and biophysical research communications null
Eijiro Nakamura et al.
The American journal of pathology, 168(2), 574-584 (2006-01-27)
Germline mutations in the von Hippel-Lindau (VHL) tumor suppressor gene predispose people to renal cancer, hemangioblastomas, and pheochromocytomas in an allele-specific manner. The best documented function of the VHL gene product (pVHL) relates to its ability to polyubiquitinate, and hence