Key Documents
05-1245
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-O-GlcNAc, clon 9D1.E4(10)
clone 9D1.E4(10), from mouse
Sinónimos:
O-GlcNAc transferase p110 subunit, O-GlcNAc transferase subunit p110, O-linked GlcNAc transferase, O-linked N-acetylglucosamine (GlcNAc) transferase
(UDP-N-acetylglucosamine:polypeptide-N-acetylglucosaminyl transferase, O-linked N-acetylglucosam
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
9D1.E4(10), monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
glycosylation
Gene Information
human ... OGT(8473)
General description
La N-acetilglucosamina unida a O (O-GlcNAc) es un miembro de la familia de las O-GlcNAc transferasas. La O-GlcNAc es una modificación postraduccional caracterizada por la unión de N-acetilglucosamina a grupos hidroxilo específicos de serina o treonina. Desempeña un papel importante en la detección de nutrientes, la expresión génica y la degradación de proteínas. La O-GlcNAc se expresa ampliamente en el páncreas y está presente en cantidades más pequeñas en el músculo esquelético, el corazón, el cerebro y la placenta.
Specificity
Este anticuerpo reconoce la O-GlcNAc.
Immunogen
Péptido lineal conjugado con SANM que corresponde a la O-GlcNAc humana.
Application
Categoría de investigación
Comunicación molecular
Detección de O-GlcNAc utilizando con este anticuerpo anti-O-GlcNAc, clon 9D1.E4(10) validado para utilizar en WB.
Subcategoría de investigación
Modificación postraduccional general
Quality
Evaluada por inmunoelectrotransferencia en lisado de células HEK293 transfectadas con O-GlcNAc transferasa y lisado de células HEK293 transfectadas con O-GlcNAcasa.
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia: 0,5 µg/ml de este anticuerpo detectaron la O-GlcNAc en 10 µg de lisado de células HEK293 transfectadas con
O-GlcNAcasa transferasa y lisado de células HEK293 transfectadas con O-GlcNAcasa.
Target description
Varios
Physical form
Anticuerpo monoclonal de ratón purificado en Tris-Glicina 0,1 M (pH7,4) NaCl 150 mM con azida sódica al 0,05 %.
Presentación: Purificada
Proteína G purificada
Storage and Stability
Conservar refrigerado a 2-8°C durante un máximo de 12 meses.
Analysis Note
Control
Lisado de células HEK293
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Optional
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Chang Li et al.
Scientific reports, 11(1), 11272-11272 (2021-05-30)
O-GlcNAcylation, an energy-sensitive posttranslational modification, can regulate the activity of endothelial nitric oxide synthase (eNOS). Previous studies found that Thr866 is the key site for low-glucose-mediated regulation of eNOS O-GlcNAc. However, it is not known whether this activity functions through
Luyun Zou et al.
The Journal of biological chemistry, 287(41), 34419-34431 (2012-08-22)
The posttranslational modification of nuclear and cytosolic proteins by O-linked β-N-acetylglucosamine (O-GlcNAc) has been shown to play an important role in cellular response to stress. Although increases in O-GlcNAc levels have typically been thought to be substrate-driven, studies in several
Alazne Arrazola Sastre et al.
Cells, 12(14) (2023-07-29)
Protein O-GlcNAcylation has been associated with neurodegenerative diseases such as Alzheimer's disease (AD). The O-GlcNAcylation of the Amyloid Precursor Protein (APP) regulates both the trafficking and the processing of the APP through the amyloidogenic pathway, resulting in the release and
Characterization of the specificity of O-GlcNAc reactive antibodies under conditions of starvation and stress.
Reeves, RA; Lee, A; Henry, R; Zachara, NE
Analytical biochemistry null
Glycopeptide-specific monoclonal antibodies suggest new roles for O-GlcNAc.
Teo, Chin Fen, et al.
Nature chemical biology, 6, 338-343 (2010)