05-1108
Anti-Insulin Antibody, clone1
clone MAB1, from mouse, purified by affinity chromatography
Sinónimos:
Anti-IDDM, Anti-IDDM1, Anti-IDDM2, Anti-ILPR, Anti-IRDN, Anti-MODY10, Anti-PNDM4
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
MAB1, monoclonal
purificado por
affinity chromatography
reactividad de especies
human
técnicas
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
isotipo
IgG1
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... INS(3630)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Signaling
Insulin/Energy Signaling
Calidad
Immunohistochemistry Analysis: 1.25 µg/mL of this antibody detected insulin in human pancreas tissue.
Descripción de destino
Ligadura / enlace
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
Human pancreas tissue.
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable