Key Documents
04-1624
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-centrina, clon 20H5
clone 20H5, from mouse
Sinónimos:
Caltractin isoform 2, EF-hand protein, calcium binding protein, centrin 1, centrin, EF-hand protein, 1
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
20H5, monoclonal
species reactivity
rat, human, mouse
technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
isotype
IgG2aκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CETN1(1068)
General description
La centrina es un regulador clave de la duplicación de los centriolos. Esta proteína se ubica en el centrosoma de las células en interfase. Durante la mitosis, la centrina se redistribuye a los polos del huso, en consonancia con los cambios dinámicos del centrosoma durante el ciclo celular. La investigación actual sugiere que la centrina ejerce control espacial y temporal sobre la duplicación de los centriolos a través de su papel como componente de las estructuras precursoras de los centriolos y a través de cambios periódicos específicos del ciclo celular en su abundancia.
Specificity
Este anticuerpo reconoce el C-terminal de la centrina.
Immunogen
Epítopo: C-terminal
Proteína recombinante que corresponde al extremo C-terminal de la centrina de Chamydomonas.
Application
Análisis mediante inmunocitoquímica: Manandhar, G., et al. (1999). Cell Motil Cytoskeleton. 43(2):137-144.
Categoría de investigación
Epigenética y función nuclear
El anticuerpo anti-centrina, clon 20H5, es un anticuerpo monoclonal de ratón para la detección de la centrina, también conocida como isoforma 2 de la caltractina y proteína de mano EF , y se ha validado en WB, IP, ICC.
Subcategoría de investigación
Ciclo celular, replicación y reparación del ADN
Quality
Evaluada mediante inmunotransferencia Western en lisado de células HeLa.
Análisis mediante inmunotransferencia Western: 1 µg/ml de este anticuerpo detectó la centrina en 10 µg de lisado de células HeLa.
Target description
~20 kDa
Physical form
IgG2aκ monoclonal de ratón purificada en tampón que contiene Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con acida sódica al 0,05 %.
Presentación: Purificada
Proteína G purificada
Storage and Stability
Estable durante 1 año a 2-8°C desde la fecha de recepción.
Analysis Note
Control
Lisado de células HeLa
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
G Manandhar et al.
Cell motility and the cytoskeleton, 43(2), 137-144 (1999-06-24)
Centrosome reduction during mouse spermiogenesis has been studied by immunofluorescent microscopy using anticentrin antibody (20H5) and TEM. Centrin is detected as two spots in round spermatids, corresponding to a pair of centrioles. In elongating spermatids, centrin spots colocalize with the
Mi Young Seo et al.
PloS one, 10(9), e0138905-e0138905 (2015-09-26)
A procentriole is assembled next to the mother centriole during S phase and remains associated until M phase. After functioning as a spindle pole during mitosis, the mother centriole and procentriole are separated at the end of mitosis. A close
Rachael A McCloy et al.
Cell cycle (Georgetown, Tex.), 13(9), 1400-1412 (2014-03-15)
Entry and progression through mitosis has traditionally been linked directly to the activity of cyclin-dependent kinase 1 (Cdk1). In this study we utilized low doses of the Cdk1-specific inhibitor, RO3306 from early G 2 phase onwards. Addition of low doses
Clare R Harding et al.
PLoS pathogens, 12(2), e1005403-e1005403 (2016-02-06)
The inner membrane complex (IMC) of apicomplexan parasites is a specialised structure localised beneath the parasite's plasma membrane, and is important for parasite stability and intracellular replication. Furthermore, it serves as an anchor for the myosin A motor complex, termed
Chia-Yih Wang et al.
Molecular and cellular biology, 33(3), 476-484 (2012-11-21)
Steroidogenic factor 1 (SF-1 or NR5A1) is a nuclear receptor that controls adrenogenital cell growth and differentiation. Adrenogenital primordial cells from SF-1 knockout mice die of apoptosis, but the mechanism by which SF-1 regulates cell survival is not entirely clear.