03-34-0052
H-Gly-Arg-Ala-Asp-Ser-Pro-OH
Inactive control peptide for other fibronectin inhibitors.
Sinónimos:
H-Gly-Arg-Ala-Asp-Ser-Pro-OH, GRADSP
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C23H39N9O10
Peso molecular:
601.61
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.83
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
lyophilized solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
color
white to off-white
solubilidad
5% acetic acid: 1 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Inactive control peptide for other fibronectin inhibitors.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Cell permeable: no
Primary Target
Inactive control peptide for other fibronectin inhibitors
Inactive control peptide for other fibronectin inhibitors
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Advertencia
Toxicity: Standard Handling (A)
Forma física
Supplied as a trifluoroacetate salt.
Reconstitución
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Otras notas
Hoyt, D.G., et al. 1997. Am. J. Physiol.273, L612.
Información legal
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable