Merck
M-262
Supelco
(±)-Metanephrine hydrochloride solution
1 mg/mL in methanol ((as free base)), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
Sinónimos:
Metanephrine hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H15NO3 · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
233.69
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grado
certified reference material
Nivel de calidad
Características
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
envase
ampule of 1 mL
fabricante / nombre comercial
Cerilliant®
concentración
1 mg/mL in methanol ((as free base))
Formato
single component solution
temp. de almacenamiento
-10 to -25°C
cadena SMILES
[Cl-].N(CC(O)c1cc(c(cc1)O)OC)C.[H+]
Clave InChI
HRIQFVCFOPJYEQ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Measurement of metanephrine, a metabolite of epinephrine, is a useful tool in the diagnosis of diseases such as pheochromocytoma and adrenal medullary neoplasm. This Certified Reference Material is suitable for LC-MS/MS monitoring of metanephrine levels in plasma or urine for diagnostic testing, endocrinology, or clinical chemistry.
Información legal
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órganos de actuación
Eyes,Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
9.7 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)