890870P
Avanti
16:0 TAP
Avanti Research™ - A Croda Brand 890870P, powder
Sinónimos:
1,2-dipalmitoyl-3-trimethylammonium-propane (chloride salt)
About This Item
Productos recomendados
Formulario
powder
envase
pkg of 1 × 200 mg (890870P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (890870P-25mg)
pkg of 1 × 500 mg (890870P-500mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 890870P
tipo de lípido
transfection
cationic lipids
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[H]C(C[N+](C)(C)C)(OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O.[Cl-]
InChI
1S/C38H76NO4.ClH/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-37(40)42-35-36(34-39(3,4)5)43-38(41)33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2;/h36H,6-35H2,1-5H3;1H/q+1;/p-1
Clave InChI
KYARZEFZZOGPGS-UHFFFAOYSA-M
Descripción general
Aplicación
Envase
Información legal
también adquirido normalmente con este producto
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)