Z765376
Microflex® Ultraform® nitrile gloves
size L
Sinónimos:
disposable glove
About This Item
Productos recomendados
Materiales
blue nitrile
tamaño
L
esterilidad
non-sterile
non-sterile
Características
CE compliant: no
disposable
latex free
powder-free
durability, standard weight
powder free, textured tips, no lining and not water resistance
envase
case of 3000 ea (10 x 300e)
pack of 300 × gloves
fabricante / nombre comercial
Microflex UF-524-L
L × grosor
230 mm × 0.05 mm , size type, ambidexterous
Descripción general
You have to feel how this feels for yourself.
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)