Z748110
Clamping rings for glove box ports
port O.D. 8 in.
Sinónimos:
humidity chambers clips
About This Item
Código UNSPSC:
42132201
NACRES:
NB.35
envase
pkg of 1 ea (1 ring per bag)
fabricante / nombre comercial
Bel-Art H50025-0320
puerto D.E.
8 in.
Descripción general
Compatible with Scienceware Economy (T50024-series) and sidENTRY Glove Boxes.
- Ring is adjustable
- Secures glove firmly to glove box
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)