Z743808
ART® Non-Filtered Low Retention Tip
HLT 1000 SoftFit, size 1000 μL, racked, sterile
Sinónimos:
aerosol barrier tips, barrier filter tips, barrier tip, filter pipette tip, filter tip, pipet tip, sterile barrier pipette tip
About This Item
racked
esterilidad
sterile
Características
HLT 1000 SoftFit
racked
envase
pkg of 4X800 ea
fabricante / nombre comercial
Molecular BioProducts 3581-05
técnicas
PCR: suitable
tamaño
1000 μL
Categorías relacionadas
Descripción general
Características y beneficios
- Low retention non-filter tips
- Tip′s hydrophobic inner surface facilitates accurate data.
- Hinged racks allow for easy access to the tips.
- Compatible with radioactive compounds, viscous materials, PCR reagents, and more.
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)