Z743191
Julabo® bath test tube racks
to fit 21 tubes, diam. 30 mm, plastic
Sinónimos:
tube holder
About This Item
Código UNSPSC:
41103706
NACRES:
NB.77
Productos recomendados
Materiales
plastic
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Julabo 9970303
Parámetros
100 °C max. temp.
Diámetro
30 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
Plastic rack suitable for temperatures up to 100°C. If solvent based samples or acidic samples are tempered above 60°C, it is recommended using test glass inserts made of stainless steel.
Información legal
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)