Documentos clave
Z740642
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials evaporating dish, with spout
capacity 1200 mL, O.D. × H 140 mm × 80 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.43
Materiales
borosilicate glass
envase
pack of 6 ea
D.E. × Al
140 mm × 80 mm
capacidad
1200 mL
Placa: diám. × Al
140 mm × 80 mm
Descripción general
Clear, borosilicate, molded glass, evaporating dishes with pour spout for easy dispensing of liquids. Not graduated.
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)