Z699462
Dilution bottle
Butterfield′s Buffer, pack of 72 × 99 mL
Sinónimos:
dilution bottle, dilution bottles, phosphate buffer
About This Item
Productos recomendados
envase
pack of 72 × 99 mL
fabricante / nombre comercial
Maine Mfg 10498503
Descripción general
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)