Z676500
ART® low retention barrier tips
Tip design ART 10, Reload insert
Sinónimos:
pipet tips, pipette tips
About This Item
Productos recomendados
material
colorless
colorless tip
sterility
sterile
feature
DNase free
RNase free
barrier
Reload insert
Tip design ART 10
packaging
pack of 960 ea (10 inserts of 96 tips)
manufacturer/tradename
Molecular BioProducts 2139-05-RI
technique(s)
PCR: suitable
maximum volume
10 μL
Legal Information
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)