Z569666
KDS syringe multi-rack for Legato™ series pumps
microliter
Sinónimos:
dosing pump syringe rack, infusion pump syringe rack
About This Item
Código UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.01
Productos recomendados
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
KD Scientific 78-8302
Descripción general
Accommodates up to 4 x 0.5 μL to 10 mL syringes. Works with Legato 200, 210 and 210P.
Información legal
Legato is a trademark of KD Scientific
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)