Z568600
Krytox® GPL 205 grease
weight 2 oz (tube)
Sinónimos:
GPL 205 Grease, High-Performance Grease
manufacturer/tradename
Du Pont
weight
2 oz (tube)
Legal Information
Krytox is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)