Z564427
AtmosBag Aldrich®
two-hand, side entry, non-sterile, size mini, closure type, Zipper-lock
About This Item
Productos recomendados
size
mini
sterility
non-sterile
feature
closure type Zipper-lock
W × L × H
25 in. × 30 in. × 12 in., average inflated dimensions
W × L
32 in. × 24.25 in. , deflated dimensions
gas volume
1.75 ft3
opening diam.
12 in. , 2 ports
General description
Para uso en el laboratorio: La bolsa guante AtmosBag es una cámara de polietileno flexible e inflable con guantes incorporados que le permite trabajar en un entorno completamente aislado y controlado. Es una alternativa portátil y barata a la caja de guantes y es idónea para una variedad de tareas y materiales.
Para muestreo de campo: AtmosBag se desliza sobre la parte superior de latas y tambores para cubrir con gas inerte y aislar los vapores y el polvo durante las operaciones de muestreo. Reduce al mínimo la exposición del trabajador y preserva la integridad del material muestreado a granel. AtmosBag sirve como un laboratorio portátil para la realización de pruebas, investigaciones en las escenas de crímenes y otras aplicaciones en las que se necesita una cámara aislada limpia.
AtmosBag con cierre precintado con cinta adhesiva: La apertura de la AtmosBag está precintada con cinta adhesiva y doblada para conseguir un cierre hermético al gas. Cada AtmosBag se suministra con una tira de cinta adhesiva que puede quitarse.
AtmosBag con cierre de cremallera: La apertura de la AtmosBag está cerrada con una cremallera para conseguir un cierre hermético al gas. La apertura es ligeramente menor que la anchura de la bolsa debido a la anchura de la cremallera. Excelente para aplicaciones que requieren acceso repetido al contenido de la bolsa y para aislamiento de emergencia.
Especificaciones:
Para muestreo de campo: AtmosBag se desliza sobre la parte superior de latas y tambores para cubrir con gas inerte y aislar los vapores y el polvo durante las operaciones de muestreo. Reduce al mínimo la exposición del trabajador y preserva la integridad del material muestreado a granel. AtmosBag sirve como un laboratorio portátil para la realización de pruebas, investigaciones en las escenas de crímenes y otras aplicaciones en las que se necesita una cámara aislada limpia.
AtmosBag con cierre precintado con cinta adhesiva: La apertura de la AtmosBag está precintada con cinta adhesiva y doblada para conseguir un cierre hermético al gas. Cada AtmosBag se suministra con una tira de cinta adhesiva que puede quitarse.
AtmosBag con cierre de cremallera: La apertura de la AtmosBag está cerrada con una cremallera para conseguir un cierre hermético al gas. La apertura es ligeramente menor que la anchura de la bolsa debido a la anchura de la cremallera. Excelente para aplicaciones que requieren acceso repetido al contenido de la bolsa y para aislamiento de emergencia.
Especificaciones:
- Elaborado con polietileno robusto con calibre de 0,003 pulgadas que se pule para una buena claridad
- Las costuras están termoselladas para mayor resistencia y se prueba el inflado para evitar fugas
- Se proporcionan puertos de entrada para líneas eléctricas, de gas y de vacío
- AtmosBag no es ignífugo ni está destinado a un contacto prolongado con disolventes, vapores o productos químicos
- Puede utilizarse en un entorno de argón
- Twoports on each bag. One on each side of the bag.
Legal Information
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Lo sentimos, en este momento no disponemos de COAs para este producto en línea.
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Molecules (Basel, Switzerland), 24(4) (2019-02-20)
An essential dimension of food tasting (i.e., flavor) is olfactory stimulation by volatile organic compounds (VOCs) emitted therefrom. Here, we developed a novel analytical method based on solid-phase microextraction (SPME) sampling in argon-filled gas sampling bags with direct gas chromatography⁻mass