Key Documents
Z562742
Tubos para RMN Wilmad® 5 mm de diámetro, economía
frequency 400 MHz, L 8 in.
Sinónimos:
Wilmad nmr tubes, nmr sample tubes, nmr tubes
About This Item
UNSPSC Code:
41121705
eCl@ss:
32129209
NACRES:
SB.32
material
borosilicate glass (ASTM Type 1 Class B)
borosilicate glass tube
colorless tube
feature
neck thread push fit
packaging
pack of 5 ea
manufacturer/tradename
Wilmad WG-1228-8
parameter
400 MHz frequency
L
8 in.
camber
13 μm
concentricity
25 μm
tube diam.
5 mm
wall thickness
0.43 mm , N51A glass
General description
caps included.
Los tubos tienen fondos redondos e incluyen un punto de marcado pulido con chorro de arena para etiquetar las muestras. Tubos que miden 9 pulgadas (22,86 cm) de longitud para la preparación de patrones y para usar con colectores de descarga. Los tubos de RMN Wilmad económicos y desechables se utilizan mejor para espectroscopia de RMN de alto rendimiento. (Todos los tubos económicos vienen con tapones)
Legal Information
Wilmad is a registered trademark of SP Industries