Z548065
Aldrich® separatory funnel with PTFE stopcock
capacity 50 mL
About This Item
Productos recomendados
description
conical
capacity
50 mL
stopcock bore
2 mm
stopper size
14/20
Categorías relacionadas
Legal Information
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)