Key Documents
Z512850
Sigma-Aldrich
Serrated silicone rubber septa
bottom O.D. 14.5 mm, fits neck I.D., 12.5 mm, ST/NS: 14/20
About This Item
UNSPSC Code:
41121800
eCl@ss:
32119211
NACRES:
NB.35
material
rubber septa (silicone)
translucent septa
usage
ST/NS: 14/20
feature
fits neck I.D. 12.5 mm
packaging
pack of 50 ea
bottom O.D.
14.5 mm
General description
Translucent silicone rubber septa:
• Contain no pigments, waxes, or molding agents
• Good for high heat applications (200°C continuous or 400°C intermittent)
• Autoclavable for sterile applications
• Excellent resistance to deterioration due to sunlight and ozone
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Lot/Batch Number
Lo sentimos, en este momento no disponemos de COAs para este producto en línea.
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1