Z503681
Thermometer rack
steam autoclavable, 121°C, pkg of 1 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.35
Productos recomendados
Características
Holds 25 x thermometers
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Bel-Art F18981-0001
L × An × Al
5.875 mm × 8.375 mm × 9.875 mm
Descripción general
Holds 25 thermometers. Steam autoclavable (121°C). Top plate hole is diameter 5/16 in.,
bottom plate hole is diameter 1/8 in.
bottom plate hole is diameter 1/8 in.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)