Z423106
Scienceware® safety labeled wash bottles
Deionized water
Sinónimos:
lab bottles, safety bottles, wash bottle
About This Item
Productos recomendados
Materiales
low-density polyethylene
Características
with cap
envase
pack of 6 bottles
fabricante / nombre comercial
Bel-Art F11646-0631
capacidad
500 mL
color
opaque
Categorías relacionadas
Descripción general
Características y beneficios
- Easy-to-read printed bottles
- Wide mouth 53mm (2") bottle for easy refilling
- Translucent, LDPE solvent-resistant; Sodium Hypochlorite is white LDPE for light-protection between 230 and 450nm; Toluene is red LDPE bottle
- Polypropylene closures
- Provides compliance with OSHA requirements outlined in Hazard Communication Standard 29 CFR 1910.1200
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)