Documentos clave
Z413399
Sigma-Aldrich
Aldrich® standard distilling head
Jacketed, Overall H 490 mm, Joints: ST/NS 24/40 (3)
About This Item
Código UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
Junta
thermometer joint ST/NS10/30
Joints: ST/NS24/40 (3)
Al total
490 mm
inmersión profundidad
75 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
Has two 4 mm glass stopcocks, PTFE 0-3 mm metering valve.
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)