Z404136
IKA® VRX basic Vibrax® orbital shaker attachments
VX 2 test tube attachment, for up to 36 test tubes or centrifugal tubes with a diameter of 16 mm, 1/cs
About This Item
Código UNSPSC:
41103811
NACRES:
NB.73
Productos recomendados
envase
pack of 1
fabricante / nombre comercial
IKA 0000568900
Al × An × P
115 mm × 140 mm × 145 mm
Descripción general
PC unit mixes up to 36 test tubes or centrifuge tubes with 16 mm diameter
Información legal
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Vibrax is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)