Z290246
Model 1000 oxygen trap
connections size 1/4 in.
About This Item
Productos recomendados
conexiones tamaño
1/4 in.
aplicaciones
food and beverages
Descripción general
Oxygen traps protect the liquid phase in HPLC columns from oxidation, and are particularly useful for capillary columns.
Contains 500 g of adsorbent, capable of removing over 1 L of oxygen at standard temperature and pressure.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)