Z284084
Double Spinfin® magnetic stirring bar
size 19 mm × 16 mm
Sinónimos:
Stir Bar, Stirbar, Stirring Bar
About This Item
Productos recomendados
Materiales
PTFE-coated (double fin)
PTFE-coated
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Bel-Art F37126-0034
Longitud
19 mm
Diámetro
16 mm
tamaño
19 mm × 16 mm
Descripción general
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)