Key Documents
Z278629
Sigma-Aldrich
Cámara de desarrollo de TLC Aldrich®
Single slot chamber, L × O.D. 95.9 mm × 25.4 mm
About This Item
UNSPSC Code:
41121800
NACRES:
NB.51
L × O.D.
95.9 mm × 25.4 mm
General description
Nuevas cubetas horizontales que permiten el rápido tamizado de las fracciones en cromatografía en columna. Diseño económico para ser usado en laboratorios de estudiantes. Para uso con placas de CCF (TLC) de 25 × 70 mm de plástico flexible o vidrio aptas para contener hasta 10 manchas separadas 7 mm entre sí en el lado más largo de la placa. Utiliza sólo 2 mL de disolvente con elución completa en 45 segundos (usando 20% EtOAc/hexanos como eluyente). Aumentando el tiempo de elución puede conseguirse una mayor resolución. Vidrio de borosilicato.
Características de rendimiento:
Análisis rápido; uso muy eficiente de placa de CCF; la pared del tubo ofrece una base lisa para un flujo uniforme del disolvente; requiere muy poco volumen de disolvente.
Legal Information
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)