Documentos clave
Z278408
Sigma-Aldrich
Heat transfer block
Four holes for vials
About This Item
Código UNSPSC:
41102404
NACRES:
NB.43
Características
Holds 4 x flasks
fabricante / nombre comercial
Ace Glass 9594-12
Descripción general
Block mit 4 Löchern für alle ACE-Microscale-Reaktionsfläschchen und einer Thermometerbohrung.
Aluminum blocks have excellent heat transfer rates and will not interfere with magnetic stirring. Replaces glass sand baths in microscale experiments. Use on top of stirring/hot plates.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)