Z276286
Tubos para RMN Wilmad® 5 mm de diámetro, economía
frequency 100 MHz (N51A glass), L 8 in.
Sinónimos:
Wilmad nmr tubes, nmr sample tubes, nmr tubes
About This Item
Productos recomendados
material
borosilicate glass (ASTM Type 1 Class B)
borosilicate glass tube
colorless tube
feature
neck thread push fit
packaging
pkg of 5 ea
manufacturer/tradename
Wilmad WG-5-8
parameter
100 MHz frequency (N51A glass)
100 MHz frequency
L
8 in.
camber
76 μm
concentricity
76 μm
tube diam.
5 mm
wall thickness
0.43 mm
General description
Legal Information
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)