Z274771
WILMAD® 10mm diam. NMR tubes
frequency 100 MHz
Sinónimos:
Wilmad nmr tubes, nmr sample tubes, nmr tubes
About This Item
Productos recomendados
material
borosilicate glass tube
colorless tube
feature
neck thread push fit
packaging
pkg of 5 ea
manufacturer/tradename
Wilmad 513-1PS-7
parameter
100 MHz frequency
L
7 in.
camber
51 μm
concentricity
254 μm
tube diam.
10 mm
wall thickness
0.46 mm
General description
Legal Information
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)